Documentos Principais
24534-U
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
new
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22s ga
Características
needle type N (cemented needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80539
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Descrição geral
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)