24160-U
Petrocol® DH Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Sinônimo(s):
F.S.CAP.Petrocol® DH 100M .50UM.25MM (48872)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parâmetros
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
125
df
0.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
100 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
petroleum
tipo de coluna
capillary non-polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) Using Gas Chromatography (GC)
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
24160-U | 4061835551620 |