24103-U
SPB®-608 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinônimo(s):
SPB-608, 30M .25UM.25MM
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Parâmetros
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.