Key Documents
23029-U
Replacement needles for 6 port Mini-Vap
stainless steel, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 6 ea
Descrição geral
Replacement needles for 6 port Mini-Vap is an accessory used along with a 6-port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)