Key Documents
22461
Supelco
Anilha capilar Supeltex M-2A, de uso geral
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidade
0.32 mm Column I.D.
Descrição geral
Características: Vedação 1/4 de volta após aperto máximo com a mão. Alta reusabilidade. Não adere a metal ou vidro.
Composição do material: VESPEL SP-21 da DuPont (poli-imida 85%, grafite 15%)
Temperatura máxima:
400 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)