Voltar
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral
Products
Marca
Supelco (7)
DI (mm)
Filtrar produtos
Showing 1-7 of 7
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
503258
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
22459
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
22461
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
22489
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
22488
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
22467
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
Expandir
Ver preços
22474
Anilha capilar Supeltex
™
M-2A, de uso geral,
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea