Documentos Principais
22280
Valco® Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga
descrição
Series C
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
VICI 030033
agulha C × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
Descrição geral
Series C - Removable Needle: A heavy duty gas syringe, it features a positive rear plunger stop and a special low-dead
volume, removable needle. No sample storage capacity.
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)