22273
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinônimo(s):
SYRINGE,PS-A-2,1ML
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descrição
Series A-2
Características
removable needle Series A2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
VICI 050033
agulha C × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
Descrição geral
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)