Documentos Principais
21951
Valco® Precision Sampling plunger tips
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
tamanho da seringa
1 mL
descrição
plunger tip for 1mL syringe
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
VICI 013933
tamanho
1 mL
compatibilidade
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
Descrição geral
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)