Documentos Principais
12021AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
teicoplanin glycopeptide phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.8-6.8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
O seletor quiral do CHIROBIOTIC® T e T2 é a teicoplanina. Eles oferecem seletividade única para diversas classes de moléculas, especificamente aminoácidos α, β, γ e cíclicos não derivatizados, aminoácidos N-derivatizados, ácidos hidroxicarboxílicos, compostos ácidos, inclusive ácidos carboxílicos e fenóis, peptídeos pequenos, analitos aromáticos neutros e aminas aromáticas e alifáticas cíclicas. Também são possíveis as separações obtidas normalmente com éter coroa quiral ou FEQ do tipo de troca de ligantes com CHIROBIOTIC® T e T2, mas em fases móveis muito mais simples, como água-álcool. Além disso, foram resolvidos todos os betabloqueadores (aminoalcoóis) e di-hidrocumarinas conhecidos. CHIROBIOTIC® T e T2 diferem na química de ligação e no tamanho de poro da partícula de suporte, o que resulta em diferentes seletividades e capacidades preparativas.
  • Fase ligada: Teicoplanina
  • Faixa de pH operacional: 3,8 - 6,8
  • Diâmetro da partícula: 5, 10 ou 16 μm
  • Tamanho dos poros: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Perguntas frequentes sobre o CHIROBIOTIC
Bibliografia de referência do CHIROBIOTIC
Literatura sobre produtos quirais
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
M Sanghvi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 933, 37-43 (2013-07-23)
Due to the lack of sensitivity in current methods for the determination of fenoterol (Fen), a rapid LC-MS/MS method was developed for the determination of (R,R')-Fen and (R,R';S,S')-Fen in plasma and urine. The method was fully validated and was linear
P Jander et al.
Journal of chromatography. A, 919(1), 67-77 (2001-07-19)
The retention behaviour of the enantiomers of underivatized phenylglycine was studied on a Chirobiotic T column packed with amphoteric glycopeptide teicoplanin covalently bonded to the surface of silica gel. The retention and the selectivity of separation of the enantiomers increase