12019AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["Astec"] TM=["CHIROBIOTIC"] T Chiral Chromatography Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L63
descrição
HPLC column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
teicoplanin glycopeptide phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.8-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Fase ligada: Teicoplanina
- Faixa de pH operacional: 3,8 - 6,8
- Diâmetro da partícula: 5, 10 ou 16 μm
- Tamanho dos poros: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Perguntas frequentes sobre o CHIROBIOTIC
Bibliografia de referência do CHIROBIOTIC
Literatura sobre produtos quirais
Aplicação
- Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples: This research highlights the application of Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column in sports medicine, specifically in the sensitive and accurate detection of salbutamol, a performance-enhancing beta-agonist, using advanced chiral chromatography techniques (Chan et al., 2016).
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases: Demonstrating the utility of Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column for enantiomeric purity assessment in pharmaceutical research, this study provides insights into the precise separation of complex amino acid derivatives critical for developing new therapeutic agents (Berkecz et al., 2009).
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?