11887
Coated GC Packing
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 15 g
Nível de qualidade
Parâmetros
60-220 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group amines
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)