11827
Coated GC Packing
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 15 g
Parâmetros
60-175 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
80/100 Carbopack C support
Grupo ativo da matriz
0.2% Carbowax 1500 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)