Documentos Principais
10464-U
Supelco
Adsorvente Carbopack
matrix Carbopack Y, 120-400 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
linha de produto
Carbopack
Formulário
granular
embalagem
bottle of 50 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~24 m2/g
Matriz
Carbopack Y
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
120-400 mesh
tamanho de poro
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
densidade
~0.38 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
O carbono grafitizado (GCB) pode ser não poroso ou poroso. O processo de grafitização resulta em uma superfície altamente pura, com excelentes propriedades de adsorção e dessorção (se necessário). As interações de superfície dependem inteiramente das forças de dispersão (de London). Essas partículas são:
  • Granulares
  • Friáveis
  • Usadas em moléculas com um tamanho de analito relativo a n-alcanos de C3-C20+
  • Hidrofóbicas (podem ser usadas em ambientes com alta umidade)
De modo geral, os adsorventes de GCB oferecem uma força relativa de adsorção mais fraca comparados aos adsorventes de peneira molecular de carbono (PMC), e uma força relativa de adsorção semelhante à dos adsorventes de carbono polimérico grafitizado esférico (SGPC). Nossos produtos Carbopack são um tipo de adsorvente de GCB.
  • As partículas têm malha 40 ou menor
  • Use malha 40/60 para prevenir canalização (se observada com adsorvente Carbotrap® com malha 20/40)
  • Use uma malha menor (60/80, 80/100, etc.) para todas as outras aplicações
  • Use o menor tamanho de partícula disponível, desde que a aplicação seja capaz de suportar a queda de pressão
Para mais informações sobre qualquer um dos nossos adsorventes especializados de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbon
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity. It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly. Carbotrap®/Carbopack adsorbent was used to quantitatively determine trace amounts of volatile organic compounds (VOCs) in air. It was also used for designing sampling protocols on the basis of its retention volume of the gaseous organic compounds of interest.
Aplicação
Carbopack Y was used for determination of contamination caused by pesticides like alachlor, atrazine, captan, formothion, lindane and phosalone in atmospheric samples. Carbopack Y was modified with mono-molecular layer of heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-ß-cyclodextrin and was used in gas chromatography to study the effect of size and spatial structure of adsorbate molecules on adsorption of organic vapours.
Informações legais
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Adsorption of organic vapors on the Carbopack Y carbon adsorbent modified with heptakis-(2, 3, 6-tri-O-methyl)-?-cyclodextrin.
Kudryashov SY, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 84 (3), 495-502 (2010)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Gas phase retention volume behavior of organic compounds on Carbotrap graphitized carbon.
Pankow JF.
Journal of Chromatography A, 547, 488-493 (1991)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
Artigos
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.