Documentos Principais
07491
Supelco
4-Hydroxyphenylpyruvic acid-13C9
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H8O4
Peso molecular:
189.09
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
pureza isotópica
≥99.0% 13C
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)