Key Documents
04342
Supelco
Diethofencarb
reference material
Sinônimo(s):
Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
267.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
chave InChI
LNJNFVJKDJYTEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)