ZRB2726
Anti-LDH-A Antibody, clone 1I7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Cell proliferation-inducing gene 19 protein, EC 1.1.1.27, L-lactate dehydrogenase A chain, LDH muscle subunit′LDH-M, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone 1I7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 36.69 kDa
observed mol wt ~37 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, monkey, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... LDHA(3939)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected LDH-A in NIH3T3 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected LDH-A in lysates from COS-7, K562, and PC12 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound LDH-A peptide with a KD of 3.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected LDH-A in one million K562 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LDH-A in Human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1