ZRB2714
Anti-TrkB Antibody, clone 3E18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
BDNF/NT-3 growth factors receptor;EC:2.7.10.1;GP145-TrkB;Trk-B;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2;TrkB tyrosine kinase;Tropomyosin-related kinase B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E18, recombinant monoclonal
descrição
3E18 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 93.45 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK2(4915)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in Neuro 2A cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TrkB in Neuro 2A cells.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TrkB peptide a KD of 1.6 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial of dilutions of this antibody detected recombinant human TrkB.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Immunocytochemistry in Neuro 2A cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TrkB in Neuro 2A cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)