ZRB2674
Anti-POMC Antibody, clone 2J4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Corticotropin-lipotropin, Pro-opiomelanocortin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2J4, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 29.42 kDa
observed mol wt ~35 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... POMC(5443)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat pituitary tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected POMC in Rat pituitary tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected POMC in Human pituitary tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected POMC in Rat pituitary gland tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound POMC peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected POMC in Rat pituitary gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1