ZRB2497
Anti-mCherry Antibody, clone 1E10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
MCherry fluorescent protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E10, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 26.72 kDa
observed mol wt ~31 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
bacteria
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant mCherry.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant mCherry from Anaplasma marginale.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected mCherry in lysate from HEK293 cells transfected with an mCherry expression plasmid.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected mCherry in Hela cells transfected with an mCherry expression plasmid.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected mCherry in HeLa cells transfected with an mCherry expression plasmid..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)