ZRB2388
Anti-Histone H3.2 Antibody, clone 1K5-L1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-GFAP Antibody, clone GA5 ZooMAb® Mouse Monoclonal, H3-clustered histone 13, H3-clustered histone 14, H3-clustered histone 15, Histone H3/m, Histone H3/o
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1K5-L1, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 15.39 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... HIST2H3A(126961)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat2 cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3.2 in acid extract of Rat2 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.2 in K562 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Histone H3.2 in Human small intestine tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Histone H3.2 peptide with a KD of 4.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)