ZRB2234
Anti-HES-1 Antibody, clone 2J12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Class B basic helix-loop-helix protein 39, Hairy and enhancer of split 1, Hairy homolog, Hairy-like protein, Transcription factor HES-1, bHLHb39, hHL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2J12, recombinant monoclonal
descrição
2J12 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 29.54 kDa
observed mol wt ~34 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine, feline, bovine, monkey, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... HES1(3280)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected HES-1 in HEK293 cell nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected HES-1 in SK-BR3 cell nuclear extract.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HES-1 in Human thyroid tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected HES-1 in one million SK-BR-3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HES-1 in MCF-7 and SK-BR-3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound HES-1 peptide with a KD of 7.0 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1