AB5702
Anti-HES-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Hairy 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rodent, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HES1(3280)
mouse ... Hes1(15205)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
1:200-1:1,000 dilution using ECL.
Immunohistochemistry:
1:200-1:1,000 dilution of a previous lot worked.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human neural stem cells, Raji cell lysate.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2