ZRB2222
Anti-FLT4 Antibody, clone 2F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-TIM-3 Antibody, clone RMT3-23 ZooMAb® Rat Monoclonal, EC:2.7.10.1, Fms-like tyrosine kinase 4, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, Vascular endothelial growth factor receptor 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F4, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 152.76 kDa
observed mol wt ~140 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FLT4(2324)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with His-tagged recombinant extracellular domain of human FLT4.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His-tagged recombinant extracellular domain of human FLT4/VEGFR3
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FLT4/VEGFR3 in bEnd.3 cells.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound FLT4 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected His-tagged recombinant extracellular domain of human FLT4/VEGFR3.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected FLT4/VEGFR3 in one million Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)