ZRB1808
Anti-DDX5 Antibody, clone 4K14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX5;EC:3.6.4.13;DEAD box protein 5;RNA helicase p68
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4K14, recombinant monoclonal
descrição
4K14 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 69.15 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, human, mouse, monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, porcine, bovine, feline
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX5(1655)
Descrição geral
Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DDX5 in SH-SY5Y cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DDX5 in C6, NIH3T3, Cos7, and U2OS cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DDX5 in human cerebral cortex tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DDX5 in SH-SY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DDX5 with a KD of 6.3 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1