ZRB1718
Anti-p-ZAP-70 (Tyr493) Antibody, clone 1F10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
70 kDa zeta-chain associated protein, EC:2.7.10.2, Syk-related tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase ZAP-70
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F10, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 69.87 kDa
observed mol wt ~75 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ZAP70(7535)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Cell lysates from C2C12 cells treated with pervanadate.
Western Blotting Analysis: A 1:25,000 dilution of this antibody detected Phospho-Zap-70 (Tyr 493) in lysate from C2C12 cells treated with 5 mM Pervanadate, but not in lysate from untreated cells .
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-Zap-70 (Tyr493) in Jurkat cells treated with hydrogen peroxide (10 mM; 3 min.).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Phospho-Zap-70 (Tyr493) in one million Jurkat cells treated with hydrogen peroxide (10 mM).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)