ZRB1715
Anti-p-KAP-1 (Ser824) Antibody, clone 1K9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
E3 SUMO-protein ligase TRIM28, EC:2.3.2.27, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, RING finger protein 96, TIF1-beta, Transcription intermediary factor 1-beta, Transcriptional intermediary factor 1-beta, Tripartite motif-containing 28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1K9, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Etoposide.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-KAP-1 (Ser824) in lysate from HeLa cells treated with Etoposide (20 g/mL; 3 h).
Quality Control Testing
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Etoposide.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-KAP-1 (Ser824) in lysate from HeLa cells treated with Etoposide (20 g/mL; 3 h).
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-KAP-1 (Ser824) in HeLa cells treated with and without etoposide.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from HeLa cells treated with Etoposide was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-KAP-1(Ser824) peptide with a KD of 8.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)