ZRB1650
Anti-Spectrin α Antibody, clone 2G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Spectrin alpha chain;non-erythrocytic 1;Alpha-II spectrin;Fodrin alpha chain;Spectrin non-erythroid alpha subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 284.54 kDa
observed mol wt ~260 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminus
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Spectrin in SH-SY5Y cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Spectrin in HEK293 cells and in Rat Brain, Mouse Brain, and Human Brain tissue lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Spectrin with a KD of 6.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Spectrin in human kidney tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Spectrin in human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)