ZRB1447
Anti-p-PDHA1-Ser232 Antibody, clone 2D5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha somatic form mitochondrial;EC:1.2.4.1;PDHE1-A type I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D5, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 43.3 kDa
observed mol wt ~40 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
sheep, horse, bovine, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer232)
Informações sobre genes
human ... PDHA1(5160)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PDHA1 phosphorylated on Ser 232 in Rat liver tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-PDHA1-Ser232 in Human and Mouse liver tissue sections.
Peptide Inhibition Assay Analysis: Target band detection in Rat liver tissue lysate was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p-PDHA1-Ser232 in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Rat liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PDHA1 phosphorylated on Ser 232 in Rat liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1