ZRB1320
Anti-VEGF-A Antibody, clone 2C4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Vascular endothelial growth factor A;VEGF-A;Vascular permeability factor;VPF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C4, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 27.04 kDa
observed mol wt ~38 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human VEGF-A in ELISA application.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound VEGF-A protein with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected VEGF-A in one million HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)