ZMS1167
Anti-Fusion Glycoprotein F0 Antibody, clone 9-4-3 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
F0
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9-4-3, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 60.0 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... F(911957)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3.
ELISA Analysis: A serial of dilutions of this antibody detected recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fusion Glycoprotein F0 in HPIV-3 infected LLC-MK2 cells, but not in and uninfected cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3 with a KD of 2.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)