ZMS1153
Anti-CD226/DNAM-1 Antibody, clone LeoA1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD226 antigen, DNAM-1, DNAX accessory molecule 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LeoA1, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 38.61 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CD226(10666)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in Chinese hamster ovary (CHO) cells transfected with human CD226.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD226/DNAM-1 in Chinese hamster ovary (CHO) cells transfected with human CD226. expression.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD226/DNAM-1 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
ELISA Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human CD226/DNAM-1.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)