Documentos Principais
Z763438
Orbi-Shaker CO2 com controle remoto e plataforma com esteira de borracha
AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
horizontal shaker, lab shaker, reciprocating shaker, remote control laboratory shaker
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT4001
Parâmetros
30-300 rpm speed
L × C × A
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
capacidade
5 x 1 L , maximum
plataforma C × L
13 in. × 13 in.
Descrição geral
O Orbi-Shaker CO2 foi projetado para aplicações de agitação, mistura e aeração em ambientes extremos, inclusive incubadoras de CO2. Ele é capaz de suportar temperaturas de 0 ºC a 60 °C e níveis de umidade de até 100%.
Para evitar contaminação, a liberação acidental de gases ou desvios do protocolo, tanto a velocidade quanto o tempo são ajustados usando o módulo de controle remoto incluído. O controle remoto permite ao usuário configurar e ajustar as configurações do agitador sem abrir a(s) porta(s) da câmara.
O instrumento é fornecido com uma plataforma antideslizante de 13 × 12 pol.
  • Projetado para uso com incubadoras de CO2 e outros ambientes extremos
  • Controlado remotamente, ajuste as configurações fora da câmara
  • Órbita de 19 mm circular na horizontal para aeração e mistura
  • Troque instantaneamente os grampos do balão com acessórios MAGic Clamp
Informações legais
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)