Z763519
MAGic Clamp™ magnetic clamp
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
Sinônimo(s):
flask clamps, magnetic clamps
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-500
Descrição geral
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informações legais
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)