Documentos Principais
Z744319
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
offset for Bruker®, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-853-B-Q
capacidade
150 mL
Descrição geral
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Características e benefícios
150 mL flask lasts 30 minutes after a filling
Informações legais
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)