SYNF100002
Synthware™ 47 mm filtration apparatus clamp
Sinônimo(s):
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F100002
Categorias relacionadas
Descrição geral
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)