SYNF100004
Synthware™ 47 mm filtration apparatus flask
1000 mL
Sinônimo(s):
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F100004
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)