Key Documents
Z744116
Freezer box divider
to hold, 49 tube(s), pk of 12
Sinônimo(s):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
Características
to hold 49 tube(s)
embalagem
pack of 12
pk of 12
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech FBCD-3000
Descrição geral
Freezer box divider, 49 hole 12/pk
Aplicação
Cryogenics