Documentos Principais
Z744071
General Purpose Sealing Film
polypropylene, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific GPS-PP-100
Parâmetros
-40-120 °C temp. range
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)