Z740362
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 2–20 μL (yellow), 10–100 μL, 20–200 μL, 100–1,000 μL, pack of 6 ea
Sinônimo(s):
Adjustable volume pipette
About This Item
Produtos recomendados
descrição
with stand
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 2231302007
faixa de medição de volume
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
2-20 μL
20-200 μL
volume
1000 μL
Descrição geral
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)