Documentos Principais
Z740223
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05628.0001
técnica(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
10 cm × 10 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
MTT Formazan powder
Sigma-Aldrich
M2003
MTT Formazan