Z717398
Nichiryo pipette tips
maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume máximo:
5 mL
esterilidade:
non-sterile
Características:
DNase free
RNase free
barrier: no
RNase free
barrier: no
embalagem:
pack of 100 ea (Bag)
fabricante/nome comercial:
Nichiryo BMT-XR
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
embalagem
pack of 100 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Nichiryo BMT-XR
disponibilidade
not available in (France)
volume máximo
5 mL
Características e benefícios
- RNase and DNase free
- Fits most pipettes
- Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
- Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)