Documentos Principais
Z674753
Kern PCB precision balances
Kern PCB-2000-1, weighing capacity 2,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern PCB-2000-1
capacidade de pesagem faixa de medição
2,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
L × profundidade × A
163 mm × 245 mm × 79 mm
tamanho da plataforma
130 mm × 130 mm
energia da bateria
9 V rechargeable
Descrição geral
The KERN PCB series offer an economical solution to precision weighing. The balances offer excellent build quality and reliability with unbeatable reproducibility in the price range.
  • Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
  • RS 232 data interface
  • Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
  • Protective working cover over display
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)