Z674761
Kern PCB precision balances
Kern PCB-10000-1, weighing capacity 10,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern PCB-10000-1
capacidade de pesagem faixa de medição
10,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
L × profundidade × A
163 mm × 245 mm × 79 mm
tamanho da plataforma
150 mm × 170 mm
energia da bateria
9 V rechargeable
Descrição geral
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)