Z662941
Kern EG series Toploader balances
Kern EG220-3NM + 963-127, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g, DKD Calibration Certificate included
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
220 V AC, universal plug set
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern EG220-3NM + 963-127
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g
L × profundidade × A
235 mm × 185 mm × 165 mm
diâmetro da plataforma
120 mm
peso
2 kg
energia da bateria
rechargeable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)