Z662666
Kern pocket balances
weighing capacity 150 g, resolution: 0.1 g
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern CM 150-1N
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
150 g, resolution: 0.1 g
total C × L × A
85 mm × 130 mm × 25 mm
tacho de pesagem C × L
70 mm × 80 mm
energia da bateria
3 × 1.5 V AAA
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Handy pocket sized balance with calculator
- Protected against pressure and dust by a hardcase
- Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
- Adjusting programme CAL, guarantees high quality
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)