BMSW4000100
Accuris™ Balance
weighing capacity 100 g, resolution: ±0.01 g
Sinônimo(s):
compact weighing balance, laboratory balances, weighing balances
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W4000-100
faixa de medição
resolution: ±0.01 g
capacidade de pesagem faixa de medição
100 g
L × P × A
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
plataforma L × C
2.5 cm × 2.5 cm
energia da bateria
AAA (battery included)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)