Documentos Principais
Z676160
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiais
plastic weighing plate
Características
CSA approved: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern EMB 5.2K1
disponibilidade
not available in EU
capacidade de pesagem faixa de medição
5200 g, resolution: 1 g
diâmetro da plataforma
150 mm
energia da bateria
9 V (Block)
Descrição geral
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)