Documentos Principais
Z654353
Consort EV series power supplies
EV231, output0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
Sinônimo(s):
Consort EV series power supplies
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
entrada CA/CC
230 V AC
descrição
10 ohm min load resistance
4 × 4 mm sockets
fabricante/nome comercial
EV231
disponibilidade
available only in EU
Parâmetros
0-40 °C ambient temperature
L × P × A
24 cm × 20 cm × 13 cm
peso
4.3 kg
saída
0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
Descrição geral
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)