Documentos Principais
Z653454
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 100 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 0761
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1481, 1490, 1495 (bucket)
Descrição geral
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)